Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™, PFA incolore, avec revêtement en silicone revêtu de PTFE (durci au platine)
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Grâce à ses matériaux hautement résistants, le bouchon Premium est parfaitement adapté à une utilisation dans des procédés qui sont chimiquement et thermiquement exigeants. En raison de sa haute résistance à la température, ce produit convient parfaitement aux procédés exigeants, tels que la stérilisation à l’air chaud, à la chaleur sèche et à la dépyrogénation à 200°C. Les matériaux utilisés répondent aux exigences FDA/USP/EP et JP. Par conséquent, le bouchon premium convient particulièrement à l’industrie pharmaceutique. Grâce au revêtement en silicone revêtu de PTFE, le bouchon premium fournit un joint fiable et étanche. Il est donc idéal pour le stockage et le transport à long terme de produits sensibles. La bague anti-goutte en PFA correspondante permet un versement sans gouttes et est disponible séparément. Des revêtements en silicone revêtus de PTFE de rechange sont disponibles (silicone catalysée par le platine)
- Polymère de haute pureté sans colorant
- Matériaux de qualité pharmaceutique USP de classe VI
- Le bouchon en fluoropolymère offre une résistance aux températures élevées
- Le bouchon en fluoropolymère offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Haute étanchéité grâce au joint de revêtement en silicone revêtu de PTFE
- Entièrement compatible avec les filetages GL 25 ou 45 et donc très polyvalent
- La bague anti-goutte en PFA correspondant permet un versement sans goutte et les revêtements de bouchon en silicone revêtus de PTFE de rechange (silicone durci au platine) sont disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Description | Couvercle à vis |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire ; assemblages de ports pour flacons d’agitation et récipients de culture cellulaire ; évent de port simple pour l’autoclavage des milieux dans de grands flacons ; transport et expédition |
| Matériau | PFA, PTFE, Silicone |
| Quantité | 5/Bte |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |