Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacon de laboratoire GL 45, transparent et protecteur, revêtement plastique, sous pression plus+
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le DURAN™ Les flacons à revêtement Pressure Plus+ GL 45 Protect+ offrent une option plus sûre pour les applications de laboratoire impliquant un vide ou une pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. Grâce à une géométrie modifiée, les bouteilles Pressure Plus+ bénéficient d'une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l'utilisateur que pour le contenu. La géométrie particulière reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments. Les bouteilles Pressure Plus+ sont certifiées conformes à la norme DIN EN 1595.
Les bouteilles sont moulées à partir de verre borosilicaté de haute pureté, transparent, USP/EP Type I 3.3, réputé pour ses performances thermiques idéales et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre est recouvert d'un revêtement en polyamide PA12 transparent qui offre une protection à l'utilisateur et au contenu en cas de bris dû à un impact. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication.
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, PA 12
- Certifié résistant au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar (DIN EN 1595) grâce à une géométrie modifiée (basée sur ISO 4796-1)
- Le revêtement de sécurité en polyamide 12 offre une protection contre les rayures, les fuites et les éclats en cas de bris dû à un impact.
- Le revêtement de sécurité en plastique offre une meilleure prise en main et une sécurité accrue
- La géométrie spéciale reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments
- Sécurité optimale pour les travaux sous pression et convient à une utilisation sous vide poussé
- Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
- Le revêtement de sécurité en plastique est certifié salle blanche et testé à l'IPA par l'institut Fraunhofer. DEVICE™
- Matériau de revêtement certifié conforme aux normes FDA et UE pour le contact alimentaire
- Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Revêtement | Revêtement de sécurité en plastique |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Filtración al vacío, recolección de muestras líquidas bajo presión, almacenamiento de disolventes volátiles, almacenamiento de materiales generadores de gas. |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10 flacons |
| Stérilité | Non stérile |
| Poids (métrique) | 0.257 kg |
| Filetage (métrique) | GL45 |
| Closure Included | Non |
| Afficher plus |