Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacons de laboratoire gradués protect+ avec filetage DIN 168-1
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
DURAN™ GL ISO Depuis leur introduction en 1972, ces flacons sont devenus des flacons de laboratoire multifonctionnels idéaux. La version des bouteilles dotée du revêtement de sécurité protect+ combine le meilleur des deux mondes : Verre borosilicaté USP/EP Type I pratiquement inerte 3.3 à l'intérieur et une couche de plastique de sécurité protectrice à l'extérieur. Les bouteilles sont moulées à partir de verre clair de haute pureté ou de verre clair ambré extérieurement, puis recouvertes d'un revêtement translucide en polyamide PA 12 afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
L'association de matériaux haute performance et d'une conception robuste assure une durée de vie utile rentable. Les bouteilles comportent une échelle de volume graduée facile à lire. Chaque bouteille comporte un code de traçabilité imprimé pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. L'ambre DURAN™ Les versions en bouteille de verre permettent de protéger le contenu sensible à la lumière des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. Toutes les bouteilles revêtues de protect+ sont fournies avec des couvercles de protection à pression pour protéger l'intérieur des bouteilles de toute contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux verseurs assortis peuvent être commandés séparément. Disponible dans une large gamme de contenances nominales de bouteilles allant de 25 ml à 5 L, et de diamètres de col allant de GL 25 à GLS 80™ bouche large.
- Fabriqué à partir de polyamide enduit DURAN™ verre borosilicaté 3,3
- DURAN™ est un verre neutre, classé comme verre de type I selon USP , EP (3.2.1) et JP, et rencontre ASTM Exigences E438, Type I, Classe A
- Réduire les risques liés aux bris de verre et aux éclaboussures de liquide en cas de bris.
- Le revêtement polymère externe offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (*s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml ou moins)
- Le revêtement de sécurité en polyamide 12 présente une haute résistance chimique
- Le revêtement protecteur offre une meilleure prise en main et une sécurité accrue
- Le revêtement est certifié salle blanche et testé par l'institut Fraunhofer (IPA). DEVICE™
- Matériau de revêtement certifié sans danger pour le contact alimentaire par la FDA et l'UE
- Stockage et transport sécurisés des poudres de principes actifs pharmaceutiques à haute puissance (HPAPI) en vrac
- Livré avec un couvercle anti-poussière à pression.
- Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10 flacons |
| Stérilité | Non stérile |
| Poids (métrique) | 0.356 kg |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |