Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacons de laboratoire gradués protect+ avec filetage DIN 168-1
GREENER_CHOICE
Code produit 17986782 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 l
5 l
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Filetage (métrique) unitSize
17986782 250 ml GL 45 10 pièces
17906772 25 ml GL 25 10 pièces
17926772 50 ml GL 32 10 pièces
17956772 100 ml GL 45 10 pièces
17916792 500 ml GL 45 10 pièces
17946792 1 l GL 45 10 pièces
17926792 2 l GL 45 6 pièces
17986792 3,5 l GL 45 1 pièce
17996792 5 l GL 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17986782 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 218053688
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre transparent avec revêtement de sécurité protecteur.
DURAN™ GL ISO Depuis leur introduction en 1972, ces flacons sont devenus des flacons de laboratoire multifonctionnels idéaux. La version des bouteilles dotée du revêtement de sécurité protect+ combine le meilleur des deux mondes : Verre borosilicaté USP/EP Type I pratiquement inerte 3.3 à l'intérieur et une couche de plastique de sécurité protectrice à l'extérieur. Les bouteilles sont moulées à partir de verre clair de haute pureté ou de verre clair ambré extérieurement, puis recouvertes d'un revêtement translucide en polyamide PA 12 afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
L'association de matériaux haute performance et d'une conception robuste assure une durée de vie utile rentable. Les bouteilles comportent une échelle de volume graduée facile à lire. Chaque bouteille comporte un code de traçabilité imprimé pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. L'ambre DURAN™ Les versions en bouteille de verre permettent de protéger le contenu sensible à la lumière des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. Toutes les bouteilles revêtues de protect+ sont fournies avec des couvercles de protection à pression pour protéger l'intérieur des bouteilles de toute contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux verseurs assortis peuvent être commandés séparément. Disponible dans une large gamme de contenances nominales de bouteilles allant de 25 ml à 5 L, et de diamètres de col allant de GL 25 à GLS 80™ bouche large.
  • Fabriqué à partir de polyamide enduit DURAN™ verre borosilicaté 3,3
  • DURAN™ est un verre neutre, classé comme verre de type I selon USP , EP (3.2.1) et JP, et rencontre ASTM Exigences E438, Type I, Classe A
  • Réduire les risques liés aux bris de verre et aux éclaboussures de liquide en cas de bris.
  • Le revêtement polymère externe offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (*s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml ou moins)
  • Le revêtement de sécurité en polyamide 12 présente une haute résistance chimique
  • Le revêtement protecteur offre une meilleure prise en main et une sécurité accrue
  • Le revêtement est certifié salle blanche et testé par l'institut Fraunhofer (IPA). DEVICE™
  • Matériau de revêtement certifié sans danger pour le contact alimentaire par la FDA et l'UE
  • Stockage et transport sécurisés des poudres de principes actifs pharmaceutiques à haute puissance (HPAPI) en vrac
  • Livré avec un couvercle anti-poussière à pression.
  • Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.242 kg
Filetage (métrique) GL 45
Certifications/Conformité CoC
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Flacon de laboratoire
Taille du bouchon 45
Diamètre (métrique) 70 mm
Autoclavable Non autoclavable