Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint de cloison en silicone recouvert de PTFE pour bouchon à vis ouvert GL 45, silicone durci au platine
Code produit 15738358 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15738358 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15738358 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292483005
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
DURAN™ Sceau de cloison en silicone recouvert de PTFE pour bouchon à vis ouvert GL 45, silicone durci au platine. DURAN™ Le joint de silicone recouvert de PTFE est un septum septum en silicone de haute pureté, durci au platine, destiné à être utilisé avec DURAN™ Bouchons à vis ouverts GL 45 et flacons de laboratoire GL 45. Permet l’ajout à base de seringue, dans
  • Caoutchouc silicone catalysé platine de haute pureté, recouvert d’un film PTFE de haute qualité, réduisant le risque de contamination par les solvants
  • Le revêtement en PTFE protège le silicone contre l’attaque chimique des solvants
  • Caoutchouc silicone doux pour une pénétration facile de l’aiguille et une re-scellabilité fiable
  • Compatible avec toutes DURAN™ les tailles de bouteilles GL 45, de 100 mL à 20 000 mL
  • Assure un joint étanche lorsqu’il est utilisé avec le bouchon à vis ouvert PBT GL 45 rouge
  • Large plage de température : -50 °C à +180 °C
  • Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes
  • Stérilisable à chaud sec jusqu’à 180 °C
  • Adapté aux applications en chimie, sciences de la vie et en laboratoire biopharmaceutique
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage d’échantillons ; stockage de milieux et de réactifs
Matériau Silicone, PTFE
Quantité 10/boîte
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 3 mm
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 43 mm
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Septa