Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Revêtement de bouchon de rechange DURAN™, revêtement en PTFE, silicone durci au peroxyde
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Revêtements pour bouchons de rechange adaptés aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables. Résistance à la chaleur à 130°C (vapeur) et 200°C (chaleur sèche). Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE. Le silicone est catalysé par peroxyde.
- remplacement, bouchon, revêtement, silicone, joint, étanchéité, VMQ, PTFE, enduit, vis, bouchon
- Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE
- Le revêtement du bouchon forme un joint étanche avec le flacon en silicone catalysé au peroxyde
- Silicone catalysé au peroxyde
- Convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (application) | Joint de couvercle de rechange pour bouchons PBT rouges |
| Matériau | Silicone, PTFE, VMQ |
| Quantité | 10/Bte |
| Filetage (métrique) | GL14 |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?