Learn More
DWK Life Sciences Revêtement de bouchon de rechange DURAN™, revêtement en PTFE, silicone durci au peroxyde
Code produit 11755434 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
11755434 GL 25 10 pièces
11381475 GL 45 10 pièces
11736642 GL14 10 pièces
11746642 GL 18 10 pièces
11765434 GL 32 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11755434 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292481304
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DURAN™ Un tubage de bouchon de remplacement, revêtu de PTFE, silicone durci au peroxyde offre une étanchéité fiable pour DURAN™ les bouchons à vis PBT. Le revêtement en PTFE offre une excellente résistance chimique, avec une résistance à la chaleur à 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche). Disponible en plusieurs tailles de filetage GL.
  • Enveloppes de bouchon de remplacement adaptées aux DURAN bouchons à vis PBT
  • Le revêtement en PTFE offre une excellente résistance chimique
  • La doublure de bouchon forme un joint hermétique et sécurisé avec la bouteille
  • Construction en silicone catalysé par peroxyde
  • Résistant à la chaleur à 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche)
  • Disponible en plusieurs tailles de filetage GL pour s’adapter à une gamme de DURAN formats de bouteilles
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Joint de couvercle de rechange pour bouchons PBT rouges
Matériau Silicone, PTFE, VMQ
Quantité 10/Bte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 25
Diamètre (métrique) 23,5 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de produit Teflon fermeture