Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond rond DURAN™ avec joint rodé standard
Code produit 11786183 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
4000 ml
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
11786183 250 ml NS 29/32 10 pièces
11766183 50 ml NS 29/32 10 pièces
11776183 100 ml NS 29/32 10 pièces
15611265 500 ml NS 29/32 10 pièces
15824508 1 000 ml NS 29/32 10 pièces
11716193 2 000 ml NS 29/32 -
15211879 1000 ml NS 45/40 10 pièces
10102031 4000 ml NS 45/40 1 pièce
11726888 25 ml NS 14/23 10 pièces
15291859 25 ml NS 19/26 10 pièces
15241869 100 ml NS 14/23 10 pièces
15251869 100 ml NS 24/29 10 pièces
15261869 250 ml NS 24/29 10 pièces
15291869 500 ml NS 45/40 10 pièces
15221869 50 ml NS 14/23 10 pièces
15201879 1000 ml NS 24/29 10 pièces
15221879 2000 ml NS 45/40 10 pièces
15231869 100 ml NS 19/26 10 pièces
15281869 500 ml NS 24/29 10 pièces
15201869 50 ml NS 19/26 10 pièces
15211869 50 ml NS 24/29 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11786183 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241703702
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons ronds sont utilisés pour des réactions de toutes sortes, par exemple pour l’utilisation de chaleur pendant la distillation ou l’extraction, comme flacons de réception, pour la congélation ou dans un appareil à vide.
En raison de leurs possibilités d’application polyvalentes, les flacons à fond rond sont largement utilisés dans les environnements de laboratoire. Les flacons ronds et les milieux qu’ils contiennent peuvent être chauffés, par exemple par des hottes chauffantes ou des bains liquides, ou refroidis par un bain froid. Cependant, le réchauffement ou le refroidissement sélectif doivent être évités. En raison de leur forme, les flacons à fond rond conviennent également aux applications sous vide. Cependant, il faut veiller à ce que la surface en verre soit exempte de défauts (pas d’arrêts, de rayures profondes, etc.). Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Fermeture possible avec un bouchon en verre et en plastique
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur des trépieds ; séchage des matériaux ; volumes 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1 000 ml (NS 45/40) et 2 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Joint conique standard NS 29/32