Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis GL Duran™ GL 45 avec connecteur 2 tuyaux
Code produit 15363647 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
15363647 GL 45 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15363647 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 293102807
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le DURAN™ GL 45 à bouchon à vis avec connecteur à 2 tuyaux offre un système de connexion polyvalent et réutilisable à deux ports pour DURAN™ les bouteilles GL 45. Idéal pour le transfert de liquide via pompe péristaltique, il supporte des tubes en silicone de 6 à 9 mm de diamètre intérieur et est entièrement autoclavable.
  • DURAN™ Bouchon à vis GL 45 avec deux connecteurs de tuyau pour faciliter la connexion des tubes flexibles aux bouteilles de laboratoire et de média GL 45
  • Connecteurs adaptés à des tubes en silicone élastiques souples avec un diamètre intérieur de 6 à 9 mm
  • Le centre du bouchon en polypropylène gris tourne librement, permettant de dévisser la bouteille sans débrancher le tube
  • Le joint EPDM assure une étanchéité hermétique et liquide avec la bouteille
  • Résistante à la température jusqu’à +140 °C ; autoclavable à 121 °C et résistante au lave-vaisselle
  • Basé sur le filetage standard GL 45, très polyvalent et compatible avec toute DURAN™ la gamme de bouteilles GL 45
  • Connecteur de ventilation optionnel disponible avec ou sans filtre à seringue (0,2 μm)
  • Les applications typiques incluent le transfert de milieux stériles entre contenants à l’aide d’une pompe péristaltique dans les flux de travail en biotechnologie et en sciences de la vie
Spécification
Couleur Gris
Description Bouchon à vis Duran GL 45 avec 2 raccords de tuyau, joint d’étanchéité en EDPM
À utiliser avec (application) Transfert de liquide stérile dans des flacons de laboratoire ou hors des flacons ; transfert de gaz dans des flacons de laboratoire ou en-dehors ; transfert de liquide entre des flacons de laboratoire ; approvisionnement de réactifs aux instruments
Matériau Polypropylène, EPDM
Quantité 2/boîte
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 45
Finition de col 93 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon pour flacons