Learn More
DWK Life Sciences Joint d’étanchéité en silicone DURAN™
Code produit 15573537 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la base:
Dia. ext. 27,5 mm, dia. int. 3 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la base Conditionnement
15573537 Dia. ext. 27,5 mm, dia. int. 3 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15573537 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292232805
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchons de raccord à 2 ou 3 ports pour flacons DURAN™ GL 45.
Un système de raccordement de tubes robuste et durable, utilisable avec toutes les tailles de DURAN™ Flacons de laboratoire et de milieux de culture GL 45. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Les connecteurs de tuyau cannelé conviennent à une tubulure flexible d’un diamètre intérieur de 8,0 mm Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure. Les connecteurs et le corps sont fabriqués en acier inoxydable de type 316L. Un joint en silicone et le bouchon à vis rouge en PBT GL 45 assurent une étanchéité parfaite. Large plage de températures d'utilisation (jusqu'à 180 °C). Autoclavable (121 °C pendant 15 minutes). Code de traçage pour une traçabilité complète.
  • Facilité du transfert de liquides dans un système fermé et stérile grâce à l’adaptateur pour flacon
  • Les raccords mâles cannelés (au nombre de un, deux, trois), situés sur les ensembles supérieur et inférieur, raccordent la tubulure flexible en silicone de diamètre intérieur de 8,0 mm
  • Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure
  • Fixation plus facile de la tubulure grâce aux connecteurs supérieurs légèrement évasés
  • Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter les vides de piégeage
  • Surface hygiénique électropolie pour un nettoyage et une stérilisation efficaces
  • UN USP < 88 > Le joint en silicone de classe VI et le bouchon à vis rouge en PBT GL 45 assurent une étanchéité parfaite.
  • Code de lot pour la traçabilité
Spécification
Diamètre (métrique) de la base Dia. ext. 27,5 mm, dia. int. 3 mm
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) Transfert de liquide stérile dans et hors des flacons de laboratoire ; approvisionnement de réactifs aux instruments ; assemblages de port pour flacons de centrifugation et récipients de culture cellulaire ; autoclavage de milieux dans les flacons
Comprend Joint en silicone avec trou (diamètre de 27,5 mm)
Nb par paquet 25/boîte