Learn More
DWK Life Sciences Joint septum en silicone DURAN™, silicone durci au peroxyde, septum pour perçage, à utiliser avec bouchon à vis ouvert
Code produit 13177374 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
13177374 GL 45 100 pièces
13187164 GL 32 100 pièces
11707198 GL14 100 pièces
11717198 GL 25 100 pièces
11787198 GL 18 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13177374 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292461002
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le DURAN™ joint de cloison en silicone, silicone durci au peroxyde, septum pour le percing, utilisation avec bouchon à vis ouvert est adapté aux bouchons à vis ouverts en PBT avec ouverture centrale. Le silicone catalysé par peroxyde offre une résistance à la chaleur à 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche).
  • Compatible avec les bouchons à vis GL ouverts avec ouverture centrale
  • Compatible avec DURAN les bouteilles GL
  • Construction en silicone catalysé par peroxyde
  • Résistant à la chaleur à 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche)
  • Conçu pour l’injection ou le retrait de milieux par piercing
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Transfert de liquide à partir de flacons de solvants HPLC ; distribution de réactifs de manière aseptique ou échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire
Matériau Silicone
Quantité 100/Bte
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 3 mm
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 42 mm
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Septa