Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en caoutchouc de bromobutyle gris DURAN™, col droit, pour flacons de laboratoire GL 25 ou GL 45
Code produit 15896921 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
GL 25
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
15896921 GL 45 10 pièces
16404954 GL 25 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15896921 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292062803
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bouchon en caoutchouc bromobutyle DURAN™ sert de joint étanche aux gaz pour tous les flacons de laboratoire GL 25 et GL 45.
DURAN™ Le bouchon en caoutchouc bromobutyle assure une étanchéité parfaite aux gaz pour toutes les bouteilles de laboratoire GL 25 et GL 45. Le caoutchouc bromobutyle est essentiellement imperméable à la plupart des gaz et fournit un environnement contrôlé à l’intérieur de la bouteille en verre pour les matériaux sensibles à l’oxygène. Utile pour maintenir les conditions de culture anaérobie. Le caoutchouc butyle permet des perforations multiples et un accès facile au contenu grâce à une seringue.
  • élastomère de caoutchouc bromobutyle (USP < 381 > / EP 3.2.9 Fermeture de type I pour essais chimiques et de pénétration)
  • Le joint étanche au gaz offre un environnement contrôlé dans le flacon
  • Certificat de conformité (CoC)
  • Perforations multiples qui offrent un accès facile au contenu grâce à une seringue
  • Matériau élastique pour une étanchéité efficace et une auto-étanchéité fiable après le perçage par l’aiguille
  • Le matériau est pratiquement exempt de matières organiques susceptibles de s’infiltrer dans le milieu d’incubation
  • Forme et propriétés des matériaux du bouchon optimisées pour s'adapter DURAN™ Bouteilles GL 25 et GL 45
  • Plage de températures d'utilisation étendue : -50 à +121 °C
  • Convient pour la stérilisation à l'autoclave / à la vapeur à 121 °C pendant 20 minutes
Spécification
Diamètre (métrique) 41 mm
À utiliser avec (application) Culture de micro-organismes anaérobies ; stockage de milieux de culture anaérobies ; recherche sur l’oxydation du méthane anaérobie (MOx) ; stockage de matériaux sensibles à l’oxygène ou à l’humidité tels que les API ; couverture d’azote ; applications nécessitant une purge du gaz ou un transfert d’échantillon via une seringue
Quantité 10/boîte
Joint conique standard GL 45
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 41 mm
Diamètre (métrique) externe 41 mm
Diamètre (métrique) supérieur 41 mm
Matériau BIIR
Type de produit Straight Plug Stopper
Forme Cylindrique
Stérilité Non-sterile
Stopper Number 41