Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Bécher à forme basse avec bec
Code produit 11659848 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 mL
1 000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11659848 250 ml 10 pièces
10505865 150 ml 10 pièces
11860640 2 000 ml 10 pièces
11850640 1 000 ml 10 pièces
10681226 400 ml 10 pièces
10164419 5 000 ml 1 pièce
10762557 600 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11659848 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211073605
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement
La vie peut être difficile pour la verrerie de laboratoire, comme les béchers, les flacons et les éprouvettes. La manipulation rugueuse et les procédés de laboratoire, comme le lavage automatisé, peuvent causer des dommages et des ruptures. Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont été spécialement développés pour mieux faire face à la vie en laboratoire. Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement réduit. Les produits DURAN™ SUPER DUTY augmentent la sécurité en laboratoire et contribuent à minimiser les risques de blessures. L’espérance de vie plus longue des produits SUPER DUTY signifie qu’ils sont plus économiques à utiliser à long terme.
  • Résistance à l’impact supérieure, résistance mécanique et stabilité obtenues grâce au rebord renforcé
  • Grâce à la réduction du risque de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l’utilisateur est accrue
  • Économique grâce à une durée de vie plus longue et à une protection anticorrosion exceptionnelle
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des pro
Hauteur (métrique) 95 mm
Nb par paquet 10/boîte
Type Bécher
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée blanche
Modèle Forme basse