Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé ou bord droit
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Disponible avec bord ourlé ou bord droit
- Avec fond rond
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Description | 1,0 à 1,2 mm d’épaisseur |
| Capacité (métrique) | 32 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec | Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide |
| Quantité | 100/Bte |
| Avec rebord | Bord droit |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |