Learn More
DWK Life Sciences Fiole jaugée DURAN™, classe A, sans certificat de conformité
Code produit 15231789 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml (taille du bouchon 12/21)
100 ml (taille du bouchon 14/23)
10 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 000 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15231789 1000 ml 2 pièces
10344961 5 000 ml 1 pièce
13487158 20 ml 2 pièces
13127593 25 ml 2 pièces
13137593 50 ml 2 pièces
13157593 200 ml 2 pièces
13167593 250 ml 2 pièces
13487048 2000 ml 2 pièces
13147593 100 ml (taille du bouchon 12/21) 2 pièces
13417018 5 ml 2 pièces
15221789 500 ml 2 pièces
13117593 10 ml 2 pièces
15211789 100 ml (taille du bouchon 14/23) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15231789 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 216785402
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les fioles jaugées DURAN™ sont utilisées pour la mesure précise de quantités spécifiques de liquides. Elles constituent une aide pour l’analyse volumétrique dans les travaux de laboratoire quantitatifs. Ces fioles jaugées sont certifiées par lot mais ne possèdent pas de certificat de conformité.
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent et d’une impression blanche pour les versions ambrées. Les fioles jaugées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat atteste que la valeur moyenne obtenue lors de la mesure du lot concerné, sa déviation standard et la date de délivrance. Ce certificat de lot peut également être récupéré en ligne. Le numéro de lot comprend quatre chiffres. Les deux premiers nombres indiquent l’année de production et les deux suivants indiquent le numéro du lot, p. ex. : 18,01
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Fournie avec bouchon octogonal en polyéthylène
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Avec graduation rayée et image d’impression blanche
  • L’influence de facteurs indésirables est maintenue à un minimum absolu
Spécification
Étalonnage To Contain
Certifications/Conformité DIN En ISO 1042
Couleur de bouchon White
Matériau du bouchon Polyethylene
Couleur Clear
Diamètre (métrique) de la base 125 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), Polyéthylène
À utiliser avec (application) Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Hauteur (métrique) 300 mm
Comprend Octagonal Polyethylene Stopper
Nb par paquet 2/boîte
Type de produit Volumetric Flask
Tolérance ±0,4 ml
Surface d’écriture Yes
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Stérilité Non-sterile
Classe A
Forme du fond Flat
Type de bouchon Stopper
Taille du bouchon 24/29