Learn More
DWK Life Sciences Bague anti-goutte DURAN™ YOUTILITY™, PP bleu cyan, GL 45
Code produit 15273375 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Conditionnement:
16 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
15273375 GL 45 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15273375 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292412808
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bouchon à vis DURAN™ YOUTILITY™ est doté d’une poignée sécurisée, d’une ouverture rapide et d’une fermeture rapide.
La forme ergonomique optimisée du bouchon à vis comporte des rainures et des crêtes confortables pour un serrage ou une dépose plus efficaces et plus faciles, notamment avec des mains plus petites ou gantées. La forme conique inversée du bouchon rend la manipulation des flacons plus facile et beaucoup plus sûre. Le filetage raccourci à l’intérieur du bouchon permet une ouverture et une fermeture plus rapides, mais il est entièrement compatible avec les flacons filetés en verre DIN GL 45 standard. Le système d’étanchéité testé et éprouvé des bouchons assure l’étanchéité aux liquides. Une zone d’étiquetage prédéfinie sur le bouchon est compatible avec l’étiquette auto-adhésive dédiée DURAN™ YOUTILITY™.
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45
  • La forme ergonomique optimisée du bouchon à vis comporte des rainures et des crêtes confortables pour un serrage ou une dépose plus efficaces et plus faciles, notamment avec des mains plus petites ou gantées
  • Le système testé et éprouvé de bouchon avec joint étanche assure l’étanchéité aux liquides
  • Les zones d’étiquetage prédéfinies sur le bouchon sont compatibles avec les étiquettes auto-adhésives dédiées DURAN™ YOUTILITY™ afin d’identifier vos flacons sans ambiguïté Produit entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
Spécification
Couleur Bleu clair
Description Bague anti-goutte
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; stockage de milieux et réactifs ; transport et expédition
Matériau Polypropylène
Quantité 16/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Finition de col 92 mm
Diamètre (métrique) 53 mm