Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses à épousseter
Code produit 12871924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
240 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12871924 240 mm
12861944 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12871924 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur H1756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.65€
    6.51€ / 1 pièces
    Économisez 1.14€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brosse à monture métallique. Les brosses à épousseter Pinacle Brush™ sont parfaites pour des tâches délicates.
  • Monture métallique
  • Manche en bois
  • Extrémité en forme de ventilateur
Spécification
Type de produit Brosse à épousseter
Matériau de la poignée Bois
À utiliser avec (application) Dépoussiérage
Longueur (métrique) 240 mm
Quantité 1 de chaque