Learn More
Fisherbrand™ Tapis antidérapants en composé polymère Dycem™
Code produit 12846445 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12846445 200 x 200 mm 1 pièce
12856445 320 x 260 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12846445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.10€
    3.59€ / 1 pièces
    Économisez 0.51€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une surface sécurisée qui ancre des éléments tels que des godets, des plaques, des outils et une variété d’autres objets.
  • Peut être lavé à l’eau et au savon
  • Sans latex
Spécification
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Matériau Composé polymère dychem