Learn More
Invitrogen™ Aimant DynaMag™-15
Code produit 10266783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266783 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12301D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Un aimant
Optimisé pour une isolation cellulaire efficace à l’aide de tous les types de Dynabeads™ dans des tubes de laboratoire standard 15 ml
  • Optimisé pour l’isolement efficace des cellules à l’aide de tous les types de microbilles Dynabeads™ (plage de diamètres de 1 à 4,5 µm) dans des tubes de laboratoire standard de 15 ml
  • Peut accueillir 4 tubes et combine une forte attraction magnétique pour des séparations efficaces avec une conception ergonomique souple et intelligente qui assure une position de travail confortable
  • Un mécanisme d’inclinaison sur l’aimant donne plus de souplesse lors du pipetage
  • Permet un bon contrôle et une bonne visibilité de l’échantillon
  • Volume de travail optimal : 15 mL
  • Accueillent les articles suivants : 4 × tubes de 15 ml
Pour la manipulation de plus petits tubes de prélèvement sanguin, de tubes FACS ou d’autres tubes similaires, voir notre aimant DynaMag™-5 (réf. 12303D)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un aimant. Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) DynaMag™
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits DynaMag
Quantité 1 de chaque
Type Aimant
Volume d’échantillon 4-15 ml