Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux électroniques E1-ClipTip™ Equalizer avec espacement ajustable des pointes
GREENER_CHOICE
Code produit 15276283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 12,5 μL
1 à 30 μL
10 à 300 μL
15 à 1250 μL
2 à 125 μL
Nombre de canaux:
6
8
12
Pointes compatibles:
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12,5
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Pointes compatibles unitSize
15276283 1 à 30 μL 12 ClipTip 384 30 1 pièce
15206283 2 à 125 μL 8 ClipTip 200 1 pièce
15296273 15 à 1250 μL 6 ClipTip 1250 1 pièce
15216283 10 à 300 μL 8 ClipTip 300 1 pièce
15236283 0,5 à 12,5 μL 8 ClipTip 384 12,5 1 pièce
15246283 1 à 30 μL 8 ClipTip 384 30 1 pièce
15256283 2 à 125 μL 8 ClipTip 384 125 1 pièce
15266283 0,5 à 12,5 μL 12 ClipTip 384 12,5 1 pièce
15286283 2 à 125 μL 12 ClipTip 384 125 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15276283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4672040
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Grâce à l’espace inter-pointes réglable, transférez rapidement et efficacement les échantillons entre les tubes, racks, microplaques et boîtes de gel horizontales.
Transférez rapidement et efficacement les échantillons entre quasiment tous les formats de tubes, racks, microplaques ou boîte de gel horizontale grâce à la pipette Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer. L’espace inter-pointes ajustable vous permet de définir la distance entre les pointes en faisant glisser l’échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde au format de consommables de laboratoire souhaité. Sentez la différence.
Technologie innovante de verrouillage des cônes ClipTip
  • Pointe verrouillée et fixée en place jusqu’à ce qu’elle soit éjectée— aucune pointe ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
  • Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque pointe pour plus d’exactitude et de précision
  • Pointes qui se fixent et s’éjectent sans forcer— il n’est plus nécessaire de marteler les pointes sur la pipette
Choix idéal pour les transferts d’échantillons
Répétition réduite et gain de temps entre les différents formats de consommables de laboratoire grâce à l’espace inter-pointes ajustable des modèles Equalizer
Fonctionnement unifié pour plusieurs utilisateurs et environnements
  • Interface utilisateur personnalisée et protection par mot de passe pour un fonctionnement cohérent entre plusieurs utilisateurs
  • Fonctionnement électronique pour vous permettre d’apprécier à nouveau le pipetage
  • Conçus pour un confort et une facilité d’utilisation optimaux, l’éjection électronique des pointes et le pipetage à l’index permettent à votre pouce de se détendre pendant le pipetage
Deux options de fonctionnement pour une fonction optimale pour chaque application
Choisissez entre Matrice par phase ou Préréglages avec paramètres pour les applications les plus courantes.
MyPipette™ : accès en un clic pour un pipetage plus efficace et unifié
Personnalisez l’affichage du menu principal en organisant les icônes dans l’ordre que vous souhaitez ou en créant des raccourcis pour vos programmes et fonctions de pipetage préférés. Vous pouvez également protéger les réglages importants contre toute modification involontaire à l’aide d’un mot de passe.
Stockez jusqu’à 20 programmes
Fatigué d’apporter des modifications en continu ? La fonction Programmes vous permet de mémoriser les 20 protocoles Matrice ou Préréglages les plus courants avec un nom spécifique.
Une pipette pour chaque application
Choisissez entre les pipettes multicanaux Equalizer à canaux simples, multicanaux à 8 et 16 canaux, ou à espace inter-pointes ajustable à 6 et 12 canaux dans la plage de volume comprise entre 0,5 et 1250μ µl.
Suivez votre pipette
Fonction de suivi de maintenance et d’étalonnage pour vous rappeler quand la pipette doit être entretenue
Étalonnages spécifiques aux liquides
Résultats optimaux grâce aux étalonnages spécifiques aux liquides
Batterie lithium-ion
Performances durables et recharge rapide
Recharge flexible
Utilisez le support de charge ou une prise, au choix
Garantie de 2 ans
Avec un enregistrement en ligne pratique
Compatibles avec les pointes de pipettes Thermo Scientific ClipTip.
† Les pipettes E1-ClipTip de 12,5 µl et toutes les pipettes E1-ClipTip pour format 384 puits utilisent la technologie de fermeture étanche par clipsage
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±2,0 à 10,0 %, ≤0,9 à 7,0 %
Pointes compatibles ClipTip 384 30
Description E1-ClipTip Equalizer, format : 384
Espacement de cônes réglable 4,5 à 9 mm
Couleur Violet
À utiliser avec ClipTip™ 384 30
Modèle E1-ClipTip
Nombre de canaux 12
Gamme de produits E1-ClipTip
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 1 à 30 μL
Incréments 0,01μL