Learn More
Fisherbrand™ FACILE 10
Code produit 17858016 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise Schuko
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17858016 Prise Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17858016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    264.60€ / 1 pièces
    Économisez 88.40€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le bain-marie à ultrasons Fisher inclus se caractérise par une utilisation simple et facile à utiliser. Avec une puissance ultrasonore de 100 % à une fréquence de 37 kHz, le système Easy est la solution rapide et efficace pour les tâches de nettoyage. Convient à l’élimination des souillures minérales et pâtes de polissage tenaces.
  • Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle : -2,5 kHz à +5,5 kHz)
  • 2 modes ultrasoniques pour une distribution du champ sonore adaptée aux besoins dans le bain à ultrasons
    • mode dynamique, réglage automatique : Permet un nettoyage plus intensif grâce à une puissance de nettoyage supérieure.
    • Le mode éco peut être activé : Assure un nettoyage en douceur et un fonctionnement plus silencieux
  • Sélecteur électronique sur clavier à membrane effaçable et affichage LED de tous les états de fonctionnement
  • Présélection du temps de nettoyage : Durée de nettoyage réglable entre 1 et 30 minutes ou fonctionnement continu réglable (fonctionnement continu ultrasonique jusqu'à 6 heures).
  • Contrôle électronique de la température réglable par paliers de 5 °C de 30 °C à 80 °C pour les appareils chauffants (tolérance de température de -5 °C à +8 °C)
  • Arrêt de sécurité avec fonction de réveil
    • après 8 heures d'inactivité
    • en cas de brève interruption de l'alimentation électrique
  • Arrêt automatique du fonctionnement ultrasonique à la température du bain > 90 °C
  • Boîtier étanche aux éclaboussures et bac de nettoyage en acier inoxydable
  • Robinet d'arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage par l'orifice de vidange situé à l'arrière de l'appareil (depuis Fisherbrand Facile 60H)
  • Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
  • Consommation électrique totale : 30 W
  • Puissance de crête ultrasonique maximale : 240 W
Spécification
Affichage Aucune
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 0,24 gal
Capacité (métrique) 0.9 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 80 x 185 x 55 mm
Comprend Couvercle
Modèle FÁCIL 10 (sin calefacción)
Puissance 30 W
Type de prise Prise Schuko