Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Code produit 16401265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +260°C
-10°C à +70°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Plage de températures (impériale):
s/o
Subdivision:
0,5°C
1°C
Longueur (métrique) globale:
300 mm
300mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Subdivision Longueur (métrique) globale Conditionnement
16401265 -10°C à +260°C s/o 1°C 350 mm 1 pièce
16419623 -20°C à +150°C s/o 1°C 300 mm 1 pièce
15711346 -10°C à +70°C s/o 0,5°C 300 mm 1 pièce
15265053 -35°C à +50°C s/o 0,5°C 300mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16401265 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B603020000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (impériale) globale 14 in
Longueur (métrique) 350 mm
Longueur (métrique) globale 350 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Type de produit Thermomètre de laboratoire liquide dans verre
Température max. (impériale) 500°F
Température max. (métrique) 260°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -10°C à +260°C
Précision ±1°C, ±1,5°C au-dessus de 100°C, ±2,5°C au-dessus de 200°C, ±3°C au-dessus de 230°C.
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm