Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion totale
Code produit 16411265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +225°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Plage de températures (impériale):
Subdivision:
0,5°C
1°C
Longueur (métrique) globale:
200 mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Subdivision Longueur (métrique) globale Conditionnement
16411265 -20°C à +150°C 1°C 300 mm 1 pièce
17541535 -10°C à +110°C 1°C 200 mm 1 pièce
16421265 -10°C à +225°C 1°C 350 mm 1 pièce
15255053 -35°C à +50°C 0,5°C 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16411265 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B603040200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.71€
    23.19€ / 1 pièces
    Économisez 1.52€
    6% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Alternative Produkte anzeigen
Thermomètres à immersion totale faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Bestellinformation
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spezifikation
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (impériale) globale 12 in
Longueur (métrique) globale 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale)
Plage de températures (métrique) -20°C à +150°C
Précision ±1°C
Subdivision 1°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.