Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Code produit 16491255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +150°C
-20°C à +110°C
Plage de températures (impériale):
s/o
Longueur (métrique) globale:
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Longueur (métrique) globale Conditionnement
16491255 -10°C à +150°C s/o 200 mm 1 pièce
17531535 -20°C à +110°C s/o 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491255 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B603000100
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
Longueur (impériale) globale 7,9 in
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) globale 200 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Type de produit Thermomètre liquide dans verre
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -10°C à +150°C
Précision ±0,5°C, ±1°C en dessous de 0°C et au-dessus de 70°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 50 mm (2 po.)