Learn More
Fisherbrand™ Racks pour boîtes de Petri Easyplate™
Code produit 11587832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel, rouge, jaune, bleu (jeu de 4)
Rouge
Positions:
48
84
Dimensions:
22,8 cm
35,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Positions Dimensions unitSize
11587832 Bleu 84 35,5 cm 1 pièce
11754736 Rouge 48 22,8 cm 1 pièce
10157541 Naturel, rouge, jaune, bleu (jeu de 4) 48 22,8 cm 4 pièces
11764736 Jaune 48 22,8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11587832
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons.
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons.
  • Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri
  • 4 couleurs et deux tailles disponibles ; le modèle de 24,1 cm (9,5 po) peut contenir quarante-huit boîtes de Petri de 100 mm et le modèle de 36,8 cm (14,5 po) peut contenir quatre-vingt-huit boîtes de Petri de 100 mm
  • Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
  • Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
  • PC léger et résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Deux tailles disponibles : le rack de 14 po (35,5 cm) peut contenir au total 84 boîtes ; le rack de 9 po (22,8 cm) peut en contenir 48.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri (84 x 100 mm)
Matériau PC
Positions 84
Forme Rectangular, Rounded Corners
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Petri de 10 cm
Dimensions 35,5 cm
Longueur (métrique) 184 mm
Comprend Rack Only
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 370 mm
Array 4 x 21
Largeur (métrique) 184 mm