Description
EasyReach™ Le système de nettoyage se compose d'un outil de nettoyage monobloc léger en acier inoxydable et de tampons de nettoyage jetables et absorbants interchangeables qui assurent un nettoyage et une désinfection efficaces des zones difficiles d'accès.
- La forme rectangulaire facilite le nettoyage en lignes droites successives.
- Profil bas 360° La tête pivotante permet un accès rapide et facile aux zones difficiles d'accès.
- Structure légère et articulée
- Le bord d’accrochage aisé du tampon de nettoyage garantit un ajustement parfait sur le cadre de tête de balai-serpillère ; remplacement facile même les mains gantées
- Le conditionnement en petites quantités est prévu pour une seule session.
- Le tampon en polyester ouatiné bien adapté assure un traitement efficace et uniforme de la surface, ce qui réduit le nombre de contaminants viables et non et assure une élimination maximale des résidus
- Double couche absorbante Quiltec™ Les coussinets à bords scellés permettent de minimiser la présence de particules et de fibres.
- Tampons de nettoyage disponibles présaturés d’IPA à 70 %
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cadre de serpillère pose à plat |
| Longueur (impériale) | 16,5 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Code couleur | Blanc |