Learn More
Greiner Bio-One Scelleuse adhésive EASYseal™
Description
- Revêtue d’un adhésif acrylique
- Couverture / stockage de microplaques (par exemple dans les applications ELISA)
- Protection contre l’évaporation et la contamination
- Adaptée aux mesures de luminescence
- Exclusivement de
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 135.1 mm |
| Nbre par carton | 100 |
| Dimensions (L x l) | 135,1 x 79,38 mm |
| Largeur (métrique) | 79.38 mm |
| Type de produit | Scelleuse |
| Adhésif, adhésive | Acrylique |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?