Learn More
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, petit, pour tubes de 1,5 à 15 ml
Code produit 17214494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de la maille:
20 μm
40 μm
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de la maille Couleur Conditionnement
17214494 40 μm Vert 50 pièces
17833162 20 μm Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17214494 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 542140
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires
  • Petit diamètre
  • Emballage individuel
  • Pour tubes de 1,5 à 15 ml de volume
  • Poignée et surface spéciale pour une manipulation aseptique améliorée
  • Fente d’aération pour une filtration rapide, empêchant le débordement de liquide
  • Empilable pour une filtration séquentielle en une seule étape
  • Partie supérieure inversible pour la récupération des cellules retenues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Type de produit Tamis cellulaire
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 à 15 mL
Dimensions de la maille 40 μm