Learn More
Fisherbrand™ Cuve de traitement couleur ébène
Code produit 15589901 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1 unité
4
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet unitSize
15589901 1 unité 1 pièce
15599901 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15589901
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège l’ADN des dommages. Les cuves de traitement couleur ébène de Fisherbrand™ sont fabriquées avec un acrylique assombri pour réduire l’exposition à la lumière qui peut être dangereuse pour l’ADN.
  • Fabriqué en acrylique ébène
  • Minimise l’exposition à la lumière et réduit les dommages de fond de l’ADN
Spécification
Couleur Ébène
À utiliser avec (équipement) Cuve de dosage Comet
Matériau Acrylique
Nb par paquet 1 unité