Learn More
Fisherbrand™ Concentrat de nettoyage Elma Clean 65
Code produit 10675301 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10675301 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10675301
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à toutes les applications de nettoyage qui nécessitent un traitement très doux des articles à nettoyer. Le concentrat de nettoyage Fisherbrand™ Elma Clean 65 a été développé spécialement pour une utilisation dans les bains à ultrasons.
  • À utiliser pour les instruments et équipements de laboratoire délicats
  • Excellent pour les matériaux sensibles tels que le verre, les plastiques, les métaux et le caoutchouc
  • Élimine la contamination telle que la poussière, les empre
Spécification
Forme Liquide
pH 7
Aspect Jaune
Point d’ébullition ≥ 100°C
Composition Surfactants anioniques 5 à 15 %, surfactants non ioniques 15 à 30 %, amino-savons < 5 %, NTA < 5 %, phosp
Concentration Bain à ultrasons 2 à 5 %
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage -5°C à 30°C
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • elma clean 65
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol, ethoxylated, fatty alcohol-PEG-ether, propan-2-ol, sulphonic acids, C14-17-sec-alkane