Learn More
Labcon Fisher Scientific - Cônes de pipette gradués extra long Eclipse™ 10 μL avec pointes UltraFine™
GREENER_CHOICE
Code produit 16623902
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16623902 Non stérile Emballé 1000 pièces
16633902 Non stérile Rack 960 pièces
16643902 Stérile Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16623902 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10378000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
  • Pointe de pipette
  • Eclipse™ Extra long
  • Diplômé à 2 μL et 10 μL
  • Avec UltraFine™ indiquer
  • Convient aux tailles populaires 10 μPipettes L
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP résine de classe VI
  • Fabriqué en USA
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,87 in
Longueur (métrique) 47,6 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Ultrafine
Conditionnement 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Quantité 1 000 pointes/sachet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène