Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ 10 μL avec pointe UltraFine™
Description
- Pointe de pipette
- Gradués à 2 μl et 10 μl
- Avec pointe UltraFine™
- Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,23 in |
| Longueur (métrique) | 31,4 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Afficher plus |