Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ 10 μL avec pointe UltraFine™
GREENER_CHOICE
Code produit 16663902
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Rack
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
1152 pièces
1248 pièces
576 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16663902 Non stérile Recharge 1248 pièces
16653902 Non stérile Minirecharge 576 pièces
16673902 Stérile Recharge 1248 pièces
16683902 Non stérile Emballé 1000 pièces
16693902 Non stérile Rack 1152 pièces
16603912 Stérile Rack 1152 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16663902 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10382600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
  • Pointe de pipette
  • Gradués à 2 μl et 10 μl
  • Avec pointe UltraFine™
  • Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,23 in
Longueur (métrique) 31,4 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Conditionnement 1248 embouts/Recharge Eclipse à faible déchet, 10 recharges/boîte.
Quantité 1248 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 2, 10 μl