Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ de 1200 μl pour pipettes LTS Rainin™
GREENER_CHOICE
Code produit 16673862
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16673862 Non stérile Recharge 480 pièces
16683862 Stérile Recharge 480 pièces
16693862 Non stérile Emballé 1000 pièces
16603872 Non stérile Rack 576 pièces
16613872 Stérile Rack 576 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16673862 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10192600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
  • Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,50 in
Longueur (métrique) 88,9 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène