Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
GREENER_CHOICE
Code produit 16693952
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Naturel
Transparent
Format:
Conditionnement individuel
En sachets (1 000)
Ensachés (30 000)
Minirecharge
Rack
Rack empilé
Rack, 10 x 96
Recharge
Recharge de rack Stack Rack
Quantité:
192 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte
192 cônes/portoir, 5 portoirs/recharge de piles de portoirs, 10 piles/boîte
192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton
30 000 cônes/sachet, 1 sachet/boîte.
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte
960/Carton
960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
96 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 2 piles/boîte, 10 boîtes/paquet
96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 10 boîtes/carton
Conditionnement:
1000 pièces
1536 pièces
200 pièces
30000 pièces
480 pièces
960 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Format Quantité unitSize
16693952 Non stérile Transparent En sachets (1 000) 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte 1000 pièces
16673952 Non stérile Transparent Recharge 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte 960 pièces
16683952 Stérile Transparent Recharge 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte 960 pièces
16603962 Non stérile Transparent Rack, 10 x 96 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 10 boîtes/carton 960 pièces
16613962 Stérile Transparent Rack, 10 x 96 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 10 boîtes/carton 960 pièces
16671923 Stérile Naturel Conditionnement individuel 1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton 200 pièces
17577836 Non stérile Jaune Minirecharge 480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte 480 pièces
17587836 Non stérile Transparent Rack empilé 192 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte 960 pièces
17597836 Non stérile Transparent Recharge de rack Stack Rack 192 cônes/portoir, 5 portoirs/recharge de piles de portoirs, 10 piles/boîte 960 pièces
17507846 Non stérile Transparent Rack 192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte 960 pièces
17517846 Stérile Transparent Rack 192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte 960 pièces
17527846 Non stérile Transparent Ensachés (30 000) 30 000 cônes/sachet, 1 sachet/boîte. 30000 pièces
17537846 Non stérile Transparent Rack empilé 96 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 2 piles/boîte, 10 boîtes/paquet 960 pièces
17547846 Non stérile Transparent Recharge de rack Stack Rack 960/Carton 960 pièces
17557846 Stérile Transparent Rack empilé 960/Carton 1536 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16693952 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10938000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette conviennent aux pipeteurs de 200 μl les plus courants.
  • Pointe en biseau
  • Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format En sachets (1 000)
Type de pointe Biseauté
Conditionnement 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 20, 50, 100 et 200 μl