Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 250 μl pour pipettes LTS Rainin™
GREENER_CHOICE
Code produit 16623862
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16623862 Non stérile Recharge 960 pièces
16633862 Stérile Recharge 960 pièces
16643862 Non stérile Emballé 1000 pièces
16653862 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16663862 Stérile Rack, 96 960 pièces
17517786 Non stérile Minirecharge 480 pièces
17527786 Non stérile Rack empilé 960 pièces
17537786 Non stérile Portoir, 192 960 pièces
17547786 Stérile Portoir, 192 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16623862 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10182600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
  • S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux État
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100, 200 μl