Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 300 μl pour pipettes LTS Rainin™
Description
- Conviennent aux pipeteurs de type LTS de 300 μL Rainin™
- Sans ATP, RNase/DNase ni endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavable
- Fabriquée aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,18 in |
| Longueur (métrique) | 55,6 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempte d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Afficher plus |