Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 300 μl pour pipettes LTS Rainin™
Code produit 17557776
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Recharge (384 pointes)
Recharge (768 pointes)
Sachet
rack
Conditionnement:
1000 pièces
384 pièces
768 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement unitSize
17557776 Non stérile Recharge (384 pointes) 384 pièces
16643852 Non stérile Recharge (768 pointes) 768 pièces
16653852 Stérile Recharge (768 pointes) 768 pièces
16663852 Non stérile Sachet 1000 pièces
16673852 Stérile rack 960 pièces
16651903 Non stérile rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17557776 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10152500009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pointes de pipette à insertion faible pour pipeteurs Rainin™ LTS avec des forces d’éjection inférieures à 3 kg.
  • Conviennent aux pipeteurs de type LTS de 300 μL Rainin™
  • Sans ATP, RNase/DNase ni endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Autoclavable
  • Fabriquée aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,18 in
Longueur (métrique) 55.6 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 ; FDA CFR21, BFP
Déclaration de pureté Exempte d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Conditionnement Recharge (384 pointes)
Quantité 384 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée
Graduations 10, 50, 100 μl