Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μEmbouts de pipette à large orifice L
GREENER_CHOICE
Code produit 16663912
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format Couleur unitSize
16663912 Non stérile Recharge Transparent 480 pièces
16673912 Stérile Rack Transparent 576 pièces
16621913 Non stérile Rack Naturel 576 pièces
16611913 Non stérile Emballé Naturel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16663912 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10422600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Eclipse™ FlexTop™ Longueur étendue
  • Compatible avec les modèles populaires 1000 et 1250 μPipettes L
  • Orifice de 2,03 mm de large pour les échantillons visqueux
  • Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP résine de classe VI
  • Autoclavable
  • Fabriqué en USA
Spécification
Volume (métrique) 1 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,50 in
Longueur (métrique) 88,9 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe À orifice large
Conditionnement 480 embouts/Recharge Eclipse à faible déchet, 10 recharges/boîte.
Quantité 480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine de polypropylène USP de classe VI