Learn More
Labcon Eclipse™ Embouts de pipettes graduées Macro 5 mL
GREENER_CHOICE
Code produit 16693872 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
250 pièces
294 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format Conditionnement
16693872 Non stérile En vrac 250 pièces
16673872 Non stérile Rack 294 pièces
16683872 Stérile Rack 294 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16693872 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10278600009
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent aux pipeteurs courants
  • Pointe de pipette
  • 1 à 5 ml
  • Exempte d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriquée aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,84 in
Longueur (métrique) 123,1 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format En vrac
Type de pointe Graduée
Conditionnement 250 / sachet, 10 sachets/Boîte
Quantité 250 / sachet
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml