Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml pour pipeteurs Gilson™
GREENER_CHOICE
Code produit 16643872
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Conditionnement:
250 pièces
294 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16643872 Non stérile Emballé 250 pièces
16623872 Non stérile Rack 294 pièces
16633872 Stérile Rack 294 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16643872 Fournisseur Labcon Code fournisseur 10258600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour pipeteurs Gilson™ 1-5 ml
  • Pointe de pipette
  • Eclipse™ Pour Gilson™ Pipettes ; 1 à 5 ml
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Autoclavable
  • Portoirs recyclables à faible gaspillage
  • Fabriqué en USA
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,84 in
Longueur (métrique) 123,1 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Graduée
Conditionnement 250 / sachet, 10 sachets/Boîte
Quantité 250 / sachet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipette Gilson 1-5 ml
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml