Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 1
Code produit 17774854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17774854 Orange 1 pièce
17784854 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17774854 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD477OLR
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le nouveau récipient écologique Sharpsguard™ 1, fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, est destiné à l’élimination des déchets contaminés par des produits médicaux, mais non cytotoxiques.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 1 est idéal pour les phlébotomistes. Son couvercle monobloc rabattable comprend un dispositif d’extraction des vacutainers et s’adapte parfaitement à notre gamme de plateaux POUDS™ et à d’autres plateaux de transport.
  • Ce récipient est fourni avec le couvercle déjà assemblé. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Capacité (métrique) 0,84 L
Couleur Orange
Dimensions (L x l x H) 204 x 68 x 119 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 154 g