Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 11,5
Code produit 17754854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17754854 Orange 1 pièce
17764854 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17754854 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD476OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.39€
    4.55€ / 1 pièces
    Économisez 1.84€
    28% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 11,5 un récipient polyvalent doté d’une anse robuste pour un transport facile. Une ouverture plus large permet d’insérer facilement des articles plus volumineux.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spécification
Capacité (métrique) 9,27 L
Diamètre (métrique) externe 275 mm
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 249 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 622 g