Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 2,5
Code produit 17764844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17764844 Orange 1 pièce
17774844 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17764844 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD472OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.69€
    2.24€ / 1 pièces
    Économisez 4.45€
    66% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 2,5 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de plateaux POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Capacité (métrique) 2,21 L
Diamètre (métrique) externe 176 mm
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 166 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 232 g