Learn More
Sharpsguard™ Récipients pour déchets Eco 22ra
Description
- Le récipient Sharpsguard™ Eco 22ra dispose d’une ouverture à accès restreint pour une utilisation dans les zones d’accès public.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 17,26 L |
| Type de bouchon | Ouverture à accès restreint |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Diamètre (métrique) externe | 327 mm |
| Couleur | Orange |
| Hauteur (métrique) | 343 mm |
| Poids (métrique) | 1035 g |