Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 3,75
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 3,75 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2,98 L |
| Diamètre (métrique) externe | 176 mm |
| Couleur | Orange |
| Hauteur (métrique) | 221 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 291 g |