Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 7
Code produit 17784844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17784844 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17784844 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD473OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.25€
    3.25€ / 1 pièces
    Économisez 1.00€
    23% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nouveau récipient écologique Sharpsguard™ 7, fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, est destiné à l’élimination des déchets tranchants contaminés par des produits médicaux, mais non cytotoxiques
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 7 un récipient polyvalent doté d’une anse robuste pour un transport facile.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spécification
Capacité (métrique) 5,80 L
Diamètre (métrique) externe 248 mm
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 207 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 447 g
À utiliser avec (application) Élimination par incinération
À utiliser avec (équipement) Gamme de supports POUDS™