Learn More
Gilac™ Poubelle à pédale écologique avec couvercle
Code produit 30245713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
60 l
80 l
120 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30245713 80 l 1 pièce
30245708 60 l 1 pièce
30245707 120 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30245713 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G618121
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une poubelle à pédale économique et légère, facile à déplacer grâce à ses roues. Classique et universelle avec sa forme rectangulaire et sa couleur blanche, elle est idéale pour équiper une cuisine professionnelle.
Une poubelle à pédale économique et légère, facile à déplacer grâce à ses roues. Classique et universelle avec sa forme rectangulaire et sa couleur blanche, elle est idéale pour équiper une cuisine professionnelle.
  • Monté sur des roues en plastique pour faciliter le déplacement
  • Poignée droite pour une prise en main facile
  • Pour une utilisation en intérieur
  • Murs opaques
  • Le couvercle blanc s'ouvre à l'aide d'une pédale afin d'éviter toute contamination.
  • Conforme aux normes HACCP
  • Structure et roues en PEHD : un matériau durable et résistant à la rouille
  • Haute résistance aux basses températures (jusqu'à -40 °C) °et aux hautes températures (jusqu'à +90 °C)
  • Facile à nettoyer au jet d'eau
  • Livré en pièces détachées, avec instructions de montage
  • 100% recyclable
Spécification
Capacité (impériale) 80 l
Couleur Blanc
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Bac à déchets