Learn More
LevGo™ Eco-smartFunnel™ Entonnoir de laboratoire en papier jetable, crédit FSC Mix, micro
Description
Entonnoir de laboratoire en papier jetable écologique
- Utilisable avec pratiquement tous les liquides ou poudres (déconseillé pour les liquides chauds).
- Souvent utilisé pour recueillir des échantillons d'expectorations
- Produit en papier respectueux de l'environnement qui se biodégrade naturellement dans les déchets municipaux courants.
- Fabriqué de FSC™ Papier épais couché d'argile certifié conforme aux normes alimentaires de la FDA
- Un dossier innovant permet une utilisation mains libres lors du versement de liquides visqueux.
- Flexibilité maximale - coupez la tige à la taille ou à la forme d'ouverture souhaitée
- Appliquez une pression minimale et l'entonnoir restera en place.
- Fabriqué en USA
Spécification
Spécification
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Type de produit | Entonnoir de coulée |
| Matériau (membrane) | Papier traité avec des huiles non saturées |