Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets de salle d’opération
Code produit 17734864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17734864 Jaune 4 pièces
17724864 Orange 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17734864 Fournisseur Sharpsguard™ Code fournisseur DD540YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.62€
    154.08€ / 4 pièces
    Économisez 42.54€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient Sharpsguard™ pour salles d’opération+ est conçu pour être utilisé à la verticale pour faciliter l’élimination d’instruments longs tels que les pistolets d’agrafes ainsi que les drains thoraciques.
  • Il est idéal pour les salles d’opération, les départements de soins intensifs et de radiologie.
  • Il dispose d’une fermeture temporaire pour la période d’utilisation et d’une fermeture permanente sécurisée pour un transport sûr.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de supports mobiles POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, écologique, orange, salle d’opération, récipients pour déchets, élimination
Spécification
Capacité (métrique) 32 L
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 307 x 291 x 710 mm
Quantité 4/paquet
Poids (métrique) 1729 g
À utiliser avec (application) Élimination des déchets tranchants contaminés
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Conteneur à déchets